Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl pipetteboksholder
Artikelnummer. 10556161
Skift visning
Stillinger:
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stillinger Pakningsstørrelse
10556161 4 Hver
1 options
Artikelnummer. 10556161 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 58100004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2895.00 DKK
    2820.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 74.75 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Opbevar poser, æsker, pipettebeholdere eller 1 til 100 ml individuelt indpakkede serologiske pipetter.
Vinklet pipetteholder forhindrer pipetter i at glide ud. Plads til poser, æsker, pipettebeholdere eller 1 - 100mL individuelt indpakkede serologiske pipetter.
  • Klare akryl-arrangører giver dig mulighed for nemt at se deres indhold og holde dine små laboratorieartikler pænt organiseret og inden for rækkevidde
  • Kan modstå kortvarig udsættelse for fortyndede syrer og baser. —Alkoholer, organiske opløsningsmidler og stærke syrer kan forårsage øjeblikkelig skade
Genbrug venligst bølgepapkartonerne og eventuelle LDPE-poser Nalgene produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pipetholder vinklet 4-plads 3-1/2 in. x 16-3/8 in. x 11-1/2 in.
Holder Serologiske pipetter (1 til 100 ml)
Materiale Akryl
Stillinger 4
Form Rektangulær
nr. pr. sag 1
Mængde Kasse med 1
Dimensioner (L x B x H) 3,5 x 16,4 x 11,5 tommer. (8,9 x 41,6 x 29,2 cm)
Længde (metrisk) 8.9 cm
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Bredde (engelsk) 16,4''
Højde (engelsk) 11,5 tommer.
Produkttype Pipetboksholder
Højde (metrisk) 29.2 cm
Bredde (metrisk) 41.6 cm