Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Parafilm™ Dispenser
Artikelnummer. 10547292
Skift visning
Holder:
Parafilm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10547292 Parafilm Hver
1 options
Artikelnummer. 10547292 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 58330001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    966.00 DKK
    917.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.29 DKK
    4% Slukket
På lager
Hold rullerne sikkert fast for nem dispensering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Parafilm™ Dispenser.
Hold rullerne sikkert fast for nem dispensering med Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Parafilm™ Dispenser. Denne akryldispenser kan rumme en æske med 4 tommer film eller to æsker på 2 tommer film. En kanalfront gør det muligt at skære Parafilm .
Bestillingsoplysninger:
Opbevaring til klinge er inkluderet, men klinge er ikke inkluderet.
Genbrug venligst bølgepapkartonerne og eventuelle LDPE-poser Nalgene produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 4,75 x 6 tommer.
Længde (metrisk) 152 mm
Bredde (metrisk) 121 mm
Højde (metrisk) 152 mm
Holder Parafilm
Oversigt Akryl Parafilm Dispenser
Mængde 1 stk.