Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520586
Højde (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hylder:
2
3
4
Hyldepositioner:
3
5
7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10300821
Brand: Thermo Scientific™ 53170070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar vandfri, hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser i en tæt forsegling med klar Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl.
Opbevar komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold, såsom vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser og elektroniske samlinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl er klare og har pakninger for at give en tæt forsegling.
Funktioner:
  • Neopren pakning på døren sikrer tæt forsegling
  • Døren er sikret med to (tre i største størrelse) rustfri stållåse og hængsel i fuld højde
  • Aftagelig bakke med læber holder fast tørremiddel på plads
  • Hylderne er aftagelige, justerbare og ventilerede for at maksimere luftstrømmen
Bestillingsoplysninger:
Alle skabe måler 12L x 12 in.W (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Eksikkatorskab Akryl 178 x 305 x 305 mm
Skab stil Front Loading
Antal hylder 2
Hyldepositioner 3
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17,8 cm