Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl
Artikelnummer. 10450723
Skift visning
Højde (metrisk):
17,8 cm
30,5 cm
45,7 cm
Antal hylder:
2
3
4
Hyldepositioner:
3
5
7
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Antal hylder Hyldepositioner Pakningsstørrelse
10450723 30,5 cm 3 5 Hver
10300821 17,8 cm 2 3 Hver
10529901 45,7 cm 4 7 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10450723 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 53170120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6610.00 DKK
    5371.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 1238.80 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Opbevar vandfri, hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser i en tæt forsegling med klar Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl.
Opbevar komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold, såsom vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser og elektroniske samlinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl er klare og har pakninger for at give en tæt forsegling.
Funktioner:
  • Neopren pakning på døren sikrer tæt forsegling
  • Døren er sikret med to (tre i største størrelse) rustfri stållåse og hængsel i fuld højde
  • Aftagelig bakke med læber holder fast tørremiddel på plads
  • Hylderne er aftagelige, justerbare og ventilerede for at maksimere luftstrømmen
Bestillingsoplysninger:
Alle skabe måler 12L x 12 in.W (30,5 x 30,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Oversigt Eksikkatorskab Akryl 305 x 305 x 305mm
Skab stil Åbning foran
Antal hylder 3
Hyldepositioner 5
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30,5 cm