Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl
Beskrivelse
Opbevar komponenter, der kræver kontrollerede opbevaringsforhold, såsom vandfri og hygroskopiske biologiske og kemiske forbindelser og elektroniske samlinger. Thermo Scientific™ Nalgene™ Eksikkatorskabe i akryl er klare og har pakninger for at give en tæt forsegling.
Funktioner:
- Neopren pakning på døren sikrer tæt forsegling
- Døren er sikret med to (tre i største størrelse) rustfri stållåse og hængsel i fuld højde
- Aftagelig bakke med læber holder fast tørremiddel på plads
- Hylderne er aftagelige, justerbare og ventilerede for at maksimere luftstrømmen
Bestillingsoplysninger:
Alle skabe måler 12L x 12 in.W (30,5 x 30,5 cm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Oversigt | Eksikkatorskab Akryl 178 x 305 x 305 mm |
| Skab stil | Åbning foran |
| Antal hylder | 2 |
| Hyldepositioner | 3 |
| Højde (engelsk) | 7 tommer |
| Højde (metrisk) | 17,8 cm |