Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl buretter med PMP Tip, TFE Stophane og stik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4522028
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.
Artikelnummer. 15282249
Brand: Thermo Scientific™ 36500025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.
Udfør påføringer nøjagtigt med disse akrylburetter med PMP spids, TFE stophane og prop, som mødes ASTM E287 standarder.
Sikre gentagelige, nøjagtige resultater med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre akrylburetter, der mødes ASTM E287 standarder. Disse akrylburetter er krystalklare, holdbare, nemme at bruge og sikrere end glas. Undgå chips, knækkede spidser,
  • Buret is durable and unaffected by diluted acids and bases (except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide) used as titrants
  • pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
  • Transparent/Graduated
  • Class B, Meet ASTM E287
  • Replacement stopcock available for 25mL buret only (3650-0025), order item 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 528 mm
Materiale Akryl
Gradueringer 0.1 mL
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,06 ml
Type Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ASTME287