Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl buretter med PMP Tip, TFE Stophane og stik
Artikelnummer. 15282249
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15282249 25 ml Pakke med 4
11335584 50 ml Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.
Artikelnummer. 15282249 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 36500025
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Ikke til brug med alkoholer og organiske opløsningsmidler. Udsættelse for disse løsninger vil forårsage øjeblikkelig skade.
Udfør påføringer nøjagtigt med disse akrylburetter med PMP spids, TFE stophane og prop, som mødes ASTM E287 standarder.
Sikre gentagelige, nøjagtige resultater med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brudsikre akrylburetter, der mødes ASTM E287 standarder. Disse akrylburetter er krystalklare, holdbare, nemme at bruge og sikrere end glas. Undgå chips, knækkede spidser,
  • Buret er holdbart og påvirkes ikke af fortyndede syrer og baser (undtagen flussyre og ammoniumhydroxid), der bruges som titranter
  • pH-området 1-14 er ideelt; kompatibelt med op til 5% vægt/vægt-syrer og op til 30% baser, der rummer et bredt spektrum af tiranter
  • Gennemsigtig/Gradueret
  • Klasse B, mød ASTM E287
  • Erstatningsstophane fås kun til 25mL buret (3650-0025), bestilling vare 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 528 mm
Materiale Akryl
Gradueringer 0.1 mL
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 4
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,06 ml
Type Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance ASTME287