Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields
Artikelnummer. 10303371
Skift visning
Dybde (metrisk) interiør:
28,6 cm
40 cm
Bredde (metrisk) interiør:
28,6 cm
40 cm
Højde (metrisk) interiør:
40,6 cm
74 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dybde (metrisk) interiør Bredde (metrisk) interiør Højde (metrisk) interiør Pakningsstørrelse
10303371 28,6 cm 28,6 cm 40,6 cm Hver
10130451 40 cm 40 cm 74 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
ADVARSEL! Radioaktivt affald bør aldrig opbevares på bordpladen i lange perioder og skal bortskaffes korrekt. Korrekt håndtering og opbevaring af isotoper vil minimere eksponeringen for stråling. For standarder relateret til eksponering henvises til United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, afsnit 10, kapitel 1, del 20.
Artikelnummer. 10303371 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 67450010
På lager
ADVARSEL! Radioaktivt affald bør aldrig opbevares på bordpladen i lange perioder og skal bortskaffes korrekt. Korrekt håndtering og opbevaring af isotoper vil minimere eksponeringen for stråling. For standarder relateret til eksponering henvises til United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, afsnit 10, kapitel 1, del 20.
Omslut en stor beholder med fast eller flydende radioaktivt affald fuldstændigt med disse akryl beta-affaldsskjolde, som er sammenklappelige til praktisk opbevaring.
Omslutt en stor beholder med fast eller flydende radioaktivt affald ved at bruge disse Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields. Skjoldene er sammenklappelige til praktisk opbevaring og lavet af 3/8 tommer. (9 mm) tyk akryl til at stoppeβ -udsender radioaktive isotoper. Stor, hængslet låge på låget giver nem adgang til affaldsbeholderen. En tæt bakke indeholder spild, mens hængslede hjørner gør det muligt at fjerne beholderen.
  • Gennemsigtig for let visning af indhold
  • Stråling/Transparent
  • Kan omslutte en stor beholder med fast eller flydende beta-radioaktivt affald
  • Stor hængslet låge på låg for nem adgang til affaldsbeholder
  • Hængslede hjørner til afmontering af beholder
  • Stor størrelse rummer en 20L Nalgene carboy og standard affaldsspande i occie størrelse
  • Lille størrelse rummer en 10L Nalgene carboy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) Eksteriør 13 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 11,25''
Dybde (metrisk) Eksteriør 33 cm
Dybde (metrisk) interiør 28,6 cm
Højde (engelsk) Udvendig 17 tommer
Højde (engelsk) Interiør 16 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 43.2 cm
Højde (metrisk) interiør 40,6 cm
Tykkelse (engelsk) 0,37 tommer.
Tykkelse (metrisk) 9 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 13 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 11,25''
Bredde (metrisk) Udvendig 33 cm
Bredde (metrisk) interiør 28,6 cm
Holder 10 L carboy
Dimensioner 330 x 330 x 432 mm
Produkttype Beta Waste Shield