Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10130451
Dybde (metrisk) interiør:
28,6 cm
40 cm
Bredde (metrisk) interiør:
28,6 cm
40 cm
Højde (metrisk) interiør:
40,6 cm
74 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
ADVARSEL! Radioaktivt affald bør aldrig opbevares på bordpladen i lange perioder og skal bortskaffes korrekt. Korrekt håndtering og opbevaring af isotoper vil minimere eksponeringen for stråling. For standarder relateret til eksponering henvises til United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, afsnit 10, kapitel 1, del 20.
Artikelnummer. 10130451
Brand: Thermo Scientific™ 67459024
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ADVARSEL! Radioaktivt affald bør aldrig opbevares på bordpladen i lange perioder og skal bortskaffes korrekt. Korrekt håndtering og opbevaring af isotoper vil minimere eksponeringen for stråling. For standarder relateret til eksponering henvises til United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, afsnit 10, kapitel 1, del 20.
Omslut en stor beholder med fast eller flydende radioaktivt affald fuldstændigt med disse akryl beta-affaldsskjolde, som er sammenklappelige til praktisk opbevaring.
Omslutt en stor beholder med fast eller flydende radioaktivt affald ved at bruge disse Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields. Skjoldene er sammenklappelige til praktisk opbevaring og lavet af 3/8 tommer. (9 mm) tyk akryl til at stoppeβ -udsender radioaktive isotoper. Stor, hængslet låge på låget giver nem adgang til affaldsbeholderen. En tæt bakke indeholder spild, mens hængslede hjørner gør det muligt at fjerne beholderen.
  • Gennemsigtig for let visning af indhold
  • Stråling/Transparent
  • Kan omslutte en stor beholder med fast eller flydende beta-radioaktivt affald
  • Stor hængslet låge på låg for nem adgang til affaldsbeholder
  • Hængslede hjørner til afmontering af beholder
  • Stor størrelse rummer en 20L Nalgene carboy og standard affaldsspande i occie størrelse
  • Lille størrelse rummer en 10L Nalgene carboy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) Eksteriør 18 tommer
Dybde (engelsk) Interiør 16 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 45.7 cm
Dybde (metrisk) interiør 40 cm
Højde (engelsk) Udvendig 29,3 tommer.
Højde (engelsk) Interiør 29 tommer.
Højde (metrisk) Udvendig 74.7 cm
Højde (metrisk) interiør 74 cm
Tykkelse (engelsk) 0,37 tommer.
Tykkelse (metrisk) 9 mm
Bredde (engelsk) Udvendig 18 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 16 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 45.7 cm
Bredde (metrisk) interiør 40 cm
Holder 20 L Carboy
Varebeskrivelse Waste Shield Beta Large Acryl 457 x 457 x 737 mm