Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bordplade beta affaldsbeholder med polyethylenflaske
Artikelnummer. 10201361
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10201361 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10201361 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 67102000
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Beskyt personalet mod affald, der indeholder beta-emitterende isotoper.
Beskyt personalet mod affaldsmateriale indeholdende beta-emitterende isotoper med Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bordplade beta affaldsbeholder med polyethylenflaske, konstrueret af 0,375 in. tyk (0,95 cm) akryl.
Funktioner:
  • Leveres med en 2L HDPE Nalgene bredmundet affaldsflaske til opbevaring af flydende affald.
  • Gennemsigtigt skjold omslutter affaldsflasken uden at hindre adgang til eller manipulation af flaskelukningen.
  • Maskinbearbejdet læbe på hætten forhindrer glidning og giver ekstra stødbeskyttelse.
  • Skjoldlåg passer sikkert over affaldsflaske bearbejdet —læbe på hætten forhindrer glidning og giver ekstra beskyttelse mod stød
  • Skjoldhylster 2L (64 oz.) inkluderet Nalgene spildflasker, samtidig med at de giver sikker adgang til eller nem manipulation af flaskelukning
  • Stråling/Transparent
  • Diameter: 5,5″
Bestillingsoplysninger:
Yderligere erstatningsflasker kan købes, kat. nr. 2120-0005. Andre Nalgene flasker kan også bruges som erstatningsflasker, herunder 2125-2000 og 2115-2000.
Inkluderer:
64 oz. (2L) flaske
Genbrug venligst bølgepapkartonerne og eventuelle LDPE-poser Nalgene produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 l
Oversigt Waste Shield Beta Acryl/HDPE 2000mL
Diameter (metrisk) Udvendig 140 mm
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Højde (metrisk) 286 mm
Mængde 1 stk.
Produkttype Affaldsbeholder