Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bordplade Beta strålingsskjold
Artikelnummer. 10352611
Skift visning
Højde (metrisk) interiør:
46 cm
61 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) interiør Pakningsstørrelse
10352611 46 cm Hver
10119840 61 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
ADVARSEL! Radioaktivt affald bør aldrig opbevares på bordpladen i lange perioder og skal bortskaffes korrekt. Korrekt håndtering og opbevaring af isotoper vil minimere eksponeringen for stråling. For standarder relateret til eksponering henvises til United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, afsnit 10, kapitel 1, del 20.
Artikelnummer. 10352611 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 67001812
Forventet forsendelse: 21-12-2026
ADVARSEL! Radioaktivt affald bør aldrig opbevares på bordpladen i lange perioder og skal bortskaffes korrekt. Korrekt håndtering og opbevaring af isotoper vil minimere eksponeringen for stråling. For standarder relateret til eksponering henvises til United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, afsnit 10, kapitel 1, del 20.
Beskyt laboratoriemedarbejdere med disse strålingsskærme på bænken, der er specielt designet til brug under procedurer, der kræver håndtering af beta-emitterende isotoper.
Beskyt laboratoriemedarbejdere med Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Benchtop Beta Radiation Shield, specielt designet til brug på laboratoriebordpladen under procedurer, der kræver håndtering afβ -udsender isotoper. Lavet af 3/8 in. (9 mm) tykke akryl, skjolde er gennemsigtige og fritstående med en vinklet top, der gør det muligt at se indholdet af rør, der er placeret bag skjoldet, fra toppen. Fås i to størrelser. Opfylder OSHA Standard 29CFR Part 1910.1030 til brug som beskyttelse mod blodbårne patogener.
  • Designet til brug på laboratoriebordpladen under procedurer, der kræver håndtering afβ -udsender isotoper.
  • Lavet af 3/8″ (9 mm) tyk akryl— stopperβ -udsender radioaktive isotoper
  • Gennemsigtig med en vinklet top, der gør det muligt at se indholdet af rør placeret bag skjoldet fra toppen
  • 12″ (305mm) stor flad arbejdsflade, der minimerer risikoen for“ hot spots” på bænken
Indeholder: Strålingsmærker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Vinklet top, Beta Radiation Shield
Materiale Akryl
Dybde (engelsk) Interiør 12 tommer
Dybde (metrisk) interiør 30 cm
Højde (engelsk) Interiør 18 tommer
Højde (metrisk) interiør 46 cm
Tykkelse (engelsk) 0,37 tommer.
Tykkelse (metrisk) 9 mm
Bredde (engelsk) Interiør 12 tommer
Bredde (metrisk) interiør 30 cm
Dimensioner 457 x 305 x 305 mm
Certificeringer/compliance Begge skjolde opfylder OSHA Standard 29CFR Part 1910.1030 til brug som beskyttelse mod blodbårne patogener.
Produkttype Bordpladeskjold