Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 FEP rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13193543
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
15.24m
15m
Artikelnummer. 13193543
Brand: Thermo Scientific™ 80500500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør krævende laboratorieapplikationer med denne 890-slange, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed.
Gennemfør krævende laboratorieansøgninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Tubing, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed. Gennemskinnelige og halvstive rør bruges også til krævende laboratorieapplikationer såsom kromatografi, spormetalanalyse, forureningsprøvetagning, yderst reaktive katalysatorprocedurer, metallurgisk korrosionstestning, farmaceutisk arbejde, opløsninger og ætsninger med varm syre. Fødevaregodkendte materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage.
Features:
  • Superior non-stick characteristics that ease movement of viscous, aggressive compounds
  • Can be sterilized by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
Ordering Information:
Packaged in two 25′ (7.6m) lengths per case
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 7/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 11 mm
Materiale FEP
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.08 cm
Emballagemængde Two rolls of tubing 25 ft. in length
Farve Klarhed
Hårdhed 58 (Shore D)
Fleksibilitet 8 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 30 psig at 185°F (85°C), 60 psig at 73°F (23°C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Halvstiv slange
Vis mere Vis mindre
Må ikke steriliseres ved stråling.