Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 FEP rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13173543
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
15.24m
15m
Artikelnummer. 13173543
Brand: Thermo Scientific™ 80500310
Kun null tilbage
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Udfør krævende laboratorieapplikationer med denne 890-slange, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed.
Gennemfør krævende laboratorieansøgninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Tubing, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed. Gennemskinnelige og halvstive rør bruges også til krævende laboratorieapplikationer såsom kromatografi, spormetalanalyse, forureningsprøvetagning, yderst reaktive katalysatorprocedurer, metallurgisk korrosionstestning, farmaceutisk arbejde, opløsninger og ætsninger med varm syre. Fødevaregodkendte materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage.
Features:
  • Superior non-stick characteristics that ease movement of viscous, aggressive compounds
  • Can be sterilized by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
Ordering Information:
Packaged in two 25′ (7.6m) lengths per case
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certificeringer/compliance Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale FEP
Diameter (engelsk) Ydre 5/16 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.08 cm
Emballagemængde Two rolls of tubing 25 ft. in length
Farve Klarhed
Hårdhed 58 (Shore D)
Fleksibilitet 8 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 104 psig at 73°F (23°C), 52 psig at 185°F (85°C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Halvstiv slange
Visa mer Visa mindre
Må ikke steriliseres ved stråling.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.