Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 FEP rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13153543
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
7/16 tommer
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
15.24m
15m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre unitSize
13153543 1/16 tommer. 1/8 tommer 15m
10516541 1/8 tommer 3/16 tommer 15.24m
13163543 3/16 tommer 1/4 tommer 15m
13173543 1/4 tommer 5/16 tommer 15m
11379594 5/16 tommer 3/8 tommer 15m
10265781 3/8 tommer 7/16 tommer 15m
13193543 7/16 tommer 1/2 tomme. 15m
11384685 1/2 tomme. 9/16 tommer. 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13153543 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 80500125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    1216.12 DKK / 15m
    Spare 28.88 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør krævende laboratorieapplikationer med denne 890-slange, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed.
Gennemfør krævende laboratorieansøgninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Tubing, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed. Gennemskinnelige og halvstive rør bruges også til krævende laboratorieapplikationer såsom kromatografi, spormetalanalyse, forureningsprøvetagning, yderst reaktive katalysatorprocedurer, metallurgisk korrosionstestning, farmaceutisk arbejde, opløsninger og ætsninger med varm syre. Fødevaregodkendte materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage.
Features:
  • Superior non-stick characteristics that ease movement of viscous, aggressive compounds
  • Can be sterilized by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
Ordering Information:
Packaged in two 25′ (7.6m) lengths per case
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.6 mm
Materiale FEP
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 3.2 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (engelsk) 1/32 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.08 cm
Emballagemængde Two rolls of tubing 25 ft. in length
Farve Klarhed
Hårdhed 58 (Shore D)
Fleksibilitet 8 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 220 psig at 185°F (85°C), 440 psig at 73°F (23°C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Halvstiv slange
Vis mere Vis mindre
Må ikke steriliseres ved stråling.