Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 FEP rør
Beskrivelse
Gennemfør krævende laboratorieansøgninger med Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Tubing, som modstår de fleste kendte kemikalier ved stuetemperatur og giver høj temperaturbestandighed. Gennemskinnelige og halvstive rør bruges også til krævende laboratorieapplikationer såsom kromatografi, spormetalanalyse, forureningsprøvetagning, yderst reaktive katalysatorprocedurer, metallurgisk korrosionstestning, farmaceutisk arbejde, opløsninger og ætsninger med varm syre. Fødevaregodkendte materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage.
Features:
- Superior non-stick characteristics that ease movement of viscous, aggressive compounds
- Can be sterilized by autoclaving, gas, dry heat and disinfectants
Ordering Information:
Packaged in two 25′ (7.6m) lengths per case
.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/2 tomme. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (engelsk) Ydre | 9/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 14 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/32 tommer. |
| Vis mere |
Må ikke steriliseres ved stråling.