Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 PFA rør
Beskrivelse
Brug gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Slange til overførsel af aggressive og ætsende kemiske væsker. Nyttig over et meget bredt temperaturområde (-270° til +°260 C) med lav vandabsorption. Fremragende til lavtryksbrug med mekaniske kompressionsfittings ved stuetemperatur. Fødevaregodkendte materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage.
- Bredere temperaturområde -270° til +260 °C (-518° til +500 °F)
- Højt niveau af inertitet til applikationer med høj renhed
- Sterilisering ved autoklavering, gas, tør varme og desinfektionsmidler, men ikke ved stråling
- To 25-ft. spoler pr. kuffert undtagen større størrelser
- Autoklaverbar/PFA
Bemærk:
Må ikke steriliseres ved stråling. Bør ikke bruges sammen med smeltede alkalimetaller, elementært fluor og fluorprækursorer ved forhøjede temperaturer eller koncentreret perchlorsyre.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Food-Grade materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | PFA |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,0312 tommer. |
| Vis mere |