Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 PFA rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10397381
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/8 tommer
5/32 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/8 tommer
Pakningsstørrelse:
15m
7.5m
7.62m
Artikelnummer. 10397381
Brand: Thermo Scientific™ 80510187
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug gennemskinnelige 870-rør til at overføre aggressive og ætsende kemiske væsker. Nyttig over et meget bredt temperaturområde (-270° til +°260 C) med lav vandabsorption.
Brug gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 Slange til overførsel af aggressive og ætsende kemiske væsker. Nyttig over et meget bredt temperaturområde (-270° til +°260 C) med lav vandabsorption. Fremragende til lavtryksbrug med mekaniske kompressionsfittings ved stuetemperatur. Fødevaregodkendte materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage.
  • Bredere temperaturområde -270° til +260 °C (-518° til +500 °F)
  • Højt niveau af inertitet til applikationer med høj renhed
  • Sterilisering ved autoklavering, gas, tør varme og desinfektionsmidler, men ikke ved stråling
  • To 25-ft. spoler pr. kuffert undtagen større størrelser
  • Autoklaverbar/PFA
Bemærk:
Må ikke steriliseres ved stråling. Bør ikke bruges sammen med smeltede alkalimetaller, elementært fluor og fluorprækursorer ved forhøjede temperaturer eller koncentreret perchlorsyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Food-Grade materialer overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.2 mm
Materiale PFA
Diameter (engelsk) Ydre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 4.8 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (engelsk) 0,0312 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.08 cm
Emballagemængde 25
Farve Klarhed
Hårdhed 60 (Shore D)
Fleksibilitet 10 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 274 psig at 73°F (23°C), 137psig at 185°F (85°C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Halvstiv slange