Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 flettet platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 13466788
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
13/16 tommer.
5/8 tommer.
Pakningsstørrelse:
7.62m
7.6m
Artikelnummer. 13466788
Brand: Thermo Scientific™ 80613130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne holdbare silikoneslange til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser, herunder farmaceutiske, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareapplikationer.
Bruge Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 flettet platinhærdet silikoneslange til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser, herunder farmaceutisk, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareapplikationer. Denne holdbare slange med høj renhed har en sammenvævet polyesterfletning for øget sikkerhed, tryk- og knækmodstand.
Har en lav bindingsflade for at minimere absorptionen af proteiner og fødevarer.
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der udvaskes til transporteret væske
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, ETO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 65
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltsækket i 25′ (7,6m) sager
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Meets U.S. Pharmacopeia Class VI, 24th Edition requirements for plastic materials
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.52 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16.67 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Tykkelse (engelsk) 3/64 tommer.
Tykkelse (metrisk) 3.97 mm
Emballagemængde 1 rør, 25 fod. lang
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 68 psig ved 320 °F (160 °C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 500 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttype Fleksibel flettet slange
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.