Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Artikelnummer. 10636801
Slangestørrelse:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 cm
0.48 cm
0.64 cm
0.79 cm
0.95 cm
1.3 cm
missing translation for 'unitSize'
7.62m
Product Code. 10636801
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 80603016
Only null left
Add to basket
Add to basket
Minimer absorptionen af proteiner og fødevarer med denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed, ideel til farmaceutisk, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareapplikationer.
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper. Denne fleksible og holdbare slange har en lav-bindende overflade, hvilket gør den ideel til en række pumpe- og overførselsanvendelser i farmaceutiske, laboratorie-, bioprocesfremstillings- og fødevare- og drikkevareindustrien.
Funktioner:
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
  • Lav bindingsoverflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltpose i tilfælde af 25′ (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave; og 3A sanitære standarder.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 cm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Emballagemængde 25 Pk.
Slangestørrelse 16
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 450 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttype Fleksibel slange
Mængde 25 Pk.