Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Click to view available options
Slangestørrelse:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 cm
0.48 cm
0.64 cm
0.79 cm
0.95 cm
1.3 cm
Unit Size:
7.62m
Description
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper. Denne fleksible og holdbare slange har en lav-bindende overflade, hvilket gør den ideel til en række pumpe- og overførselsanvendelser i farmaceutiske, laboratorie-, bioprocesfremstillings- og fødevare- og drikkevareindustrien.
Funktioner:
- Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
- Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
- Lav bindingsoverflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
- Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
- Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltpose i tilfælde af 25′ (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Gennemskinnelig |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.48 cm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Emballagemængde | 25 Pk. |
| Slangestørrelse | 25 |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Show More |