Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Beskrivelse
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdede silikoneslanger til peristaltiske pumper. Denne fleksible og holdbare slange har en lavbindingsoverflade, hvilket gør den ideel til en række pumpe- og transferapplikationer inden for farmaceutisk, laboratorie-, bioprocesproduktion samt fødevare- og drikkevareindustrien.
- Smagsfri, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
- Indeholder ingen ftalat-blødgørere eller peroxider, der kan udskilles i transporteret væske
- Lav bindingsflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
- Autoklaverbar; kan også steriliseres med gammastråling, EtO og kemiske procedurer
- Durometerhårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbelt pakket i tilfælde af 25 fod (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave; og 3A sanitære standarder. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,64 cm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Emballagemængde | 25 Pk. |
| Slangestørrelse | 17 |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |