Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper
Artikelnummer. 10340741
Skift visning
Slangestørrelse:
15
16
17
18
24
25
73
82
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,32 cm
0,48 cm
0,64 cm
0,79 cm
0,95 cm
1,3 cm
Pakningsstørrelse:
7.62m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
10340741 15 0,48 cm 7.62m
10636801 16 0,32 cm 7.62m
10518892 17 0,64 cm 7.62m
10430723 18 0,79 cm 7.62m
10142161 24 0,64 cm 7.62m
10585781 25 0,48 cm 7.62m
10595781 73 0,95 cm 7.62m
10515981 82 1,3 cm 7.62m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10340741 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 80603015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer absorptionen af proteiner og fødevarer med denne fleksible, holdbare gennemsigtige slange med høj renhed, ideel til farmaceutisk, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareapplikationer.
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer med Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange til peristaltiske pumper. Denne fleksible og holdbare slange har en lav-bindende overflade, hvilket gør den ideel til en række pumpe- og overførselsanvendelser i farmaceutiske, laboratorie-, bioprocesfremstillings- og fødevare- og drikkevareindustrien.
Funktioner:
  • Smagsløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
  • Indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der kan udvaskes til transporteret væske
  • Lav bindingsoverflade minimerer optagelsen af proteiner og fødevarer
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltpose i tilfælde af 25′ (7,6 m)
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave; og 3A sanitære standarder.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0,48 cm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Emballagemængde 25 Pk.
Slangestørrelse 15
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 450 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttype Fleksibel slange
Mængde 25 Pk.