Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
15.2m
15m
Beskrivelse
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer. Fleksibel og holdbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange har en lavbindende overflade, hvilket gør den ideel til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser inden for lægemiddel-, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareindustrien.
Gennemsigtige slanger med høj renhed indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der udvaskes til transporteret væske.
- Smagløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
- Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
- Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltpose i tilfælde af 50′ (15,2m).
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave krav til plastmaterialer; og 3A sanitære standarder. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/16 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.5 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (engelsk) | 3/32 tommer. |
| Vis mere |