Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange
Description
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer. Fleksibel og holdbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange har en lavbindende overflade, hvilket gør den ideel til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser inden for lægemiddel-, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareindustrien.
- Smagløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
- Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
- Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltpose i tilfælde af 50′ (15,2m).
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave krav til plastmaterialer; og 3A sanitære standarder. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3.2 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (engelsk) | 0,03125 tommer. |
| Show More |