Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 10410343
Diameter (engelsk) Indre:
1/16 tommer.
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1 tomme
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
11/16 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/16 tommer
5/8 tommer.
7/16 tommer
7/8 tommer.
9/16 tommer.
Pakningsstørrelse:
15.2m
15m
Artikelnummer. 10410343
Brand: Thermo Scientific™ 80600140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer. En lavbindende overflade gør denne fleksible, holdbare slange ideel til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser.
Minimer optagelsen af proteiner og fødevarer. Fleksibel og holdbar, Thermo Scientific™ Nalgene™ 50 platinhærdet silikoneslange har en lavbindende overflade, hvilket gør den ideel til en række forskellige pumpe- og overførselsanvendelser inden for lægemiddel-, laboratorie-, bioprocesfremstilling og fødevare- og drikkevareindustrien.
Gennemsigtige slanger med høj renhed indeholder ingen phthalat-blødgøringsmidler eller peroxider, der udvaskes til transporteret væske.
  • Smagløs, lugtfri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen og ikke-hæmolytisk
  • Autoklaverbar; kan også steriliseres ved gammastråling, EtO og kemiske procedurer
  • Durometer hårdhed: Shore A, 50
Bestillingsoplysninger:
Dobbeltpose i tilfælde af 50′ (15,2m).
Bemærk:
Ikke beregnet til invasiv brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Møder FDA, USDA, USA Pharmacopeia Class VI, 24. udgave krav til plastmaterialer; og 3A sanitære standarder.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (engelsk) Ydre 5/8 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (engelsk) 1/8 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.32 cm
Emballagemængde 50
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore A)
Fleksibilitet 4 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 8 psig ved 320 °F (160 °C)
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 450 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttype Fleksibel slange