Beskrivelse
Thermo Scientific Nalgene 5-liters rystekolber med facetteret bund eller vinklet bund er ideelle til udførelse af suspensionscellekultur i stor skala. Den facetterede bundkolbe understøtter dyrkning af en lang række celletyper, mens den vinklede bundkolbe er specielt designet til at understøtte opskalering af følsomme celletyper og forbigående transfektion med ExpiCHO Udtrykssystem. Rystekolberne kommer med en ventileret hætte og er lavet af klar PETG, som er robust og brudsikkert.
Funktioner af Nalgene 5-liters rystekolber inkluderer:
- Steril
- Ikke-pyrogen iht ISO 10993-5
- Ikke-cytotoksisk
- DNase/RNase-fri
- Stor væskeoverflade for øget gasudveksling
- Graderede markeringer til hurtig volumenvurdering
- Fastgjort bærehåndtag for nem transport
- Peel-open emballage for hurtig adgang
- Brug kat. nr. 4115-5000 til transient transfektion af ExpiCHO Udtrykssystem
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk |
| Lukningsmateriale | HDPE |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Materiale | PETG |
| Til brug med (applikation) | Suspensionscellekultur |
| Højde (metrisk) | 285 mm |
| nr. pr. sag | 4 flasker |
| nr. pr. pakke | 4/Pk. |
| Form | Skrå bund |
| Vis mere |
Til laboratoriebrug