Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 5-liters rystekolber med vinklet eller facetteret bund
Artikelnummer. 30057358
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
Bund form:
Facetteret
Vinklet
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Bund form
30057358 5 L Facetteret
30057359 5 L Vinklet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30057358 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 41155001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Nalgene 5 liters rystekolber med facetteret bund eller vinklet bund er ideelle til at udføre storskala suspensionscellekultur.
Thermo Scientific Nalgene 5-liters rystekolber med facetteret bund eller vinklet bund er ideelle til udførelse af suspensionscellekultur i stor skala. Den facetterede bundkolbe understøtter dyrkning af en lang række celletyper, mens den vinklede bundkolbe er specielt designet til at understøtte opskalering af følsomme celletyper og forbigående transfektion med ExpiCHO Udtrykssystem. Rystekolberne kommer med en ventileret hætte og er lavet af klar PETG, som er robust og brudsikkert.
Funktioner af Nalgene 5-liters rystekolber inkluderer:
  • Steril
  • Ikke-pyrogen iht ISO 10993-5
  • Ikke-cytotoksisk
  • DNase/RNase-fri
  • Stor væskeoverflade for øget gasudveksling
  • Graderede markeringer til hurtig volumenvurdering
  • Fastgjort bærehåndtag for nem transport
  • Peel-open emballage for hurtig adgang
  • Brug kat. nr. 4115-5000 til transient transfektion af ExpiCHO Udtrykssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, ikke-cytotoksisk
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale PETG
Til brug med (applikation) Suspensionscellekultur
Højde (metrisk) 285 mm
nr. pr. sag 4 flasker
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Facetteret
Lukketype Udluftet
Diameter (metrisk) Udvendig 214 mm
Overfladebehandling Ubehandlet
Lukkestørrelse 96.5 mm
Vis mere Vis mindre
Til laboratoriebrug