Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Lineær LDPE-rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526152
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer.
Maksimalt tryk:
107 psig ved 145 °F (63 °C), 214 psig ved 73 °F (23 °C), 214 psig at 73°F
152 psig ved 73 °F (23 °C), 76 psig ved 145 °F (63 °C), 76 psig at 145°F
179 psig ved 145 °F (63 °C), 358 psig ved 73 °F (23 °C), 358 psig at 73°F
48 psig ved 145 °F (63 °C), 96 psig ved 73 °F (23 °C), 96 psig at 73°F
59 psig ved 145 °F (63 °C), 118 psig ved 73 °F (23 °C)
Pakningsstørrelse:
30.48m
30.4m
30m
Artikelnummer. 11384665
Brand: Thermo Scientific™ 80100125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Se let væskeniveauer med denne gennemskinnelige 489 lineære LDPE-slange, økonomisk prissat og særdeles velegnet til laboratorie- og industriel brug.
Se nemt væskeniveauer med gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Lineær LDPE-rør. Økonomisk prissat og særdeles velegnet til laboratorie- og industriel brug, denne lavdensitets polyethylenslange er mindre fleksibel end Nalgene 180 PVC-rør, men kan bøjes for at lette opsætningen.
Funktioner:
  • Halvstiv slange (Durometer 50 Shore D) er økonomisk prissat og fremragende til laboratorie- og industriel brug
  • Ikke-giftig, lugtfri og smagløs, denne fødevaregodkendte slange overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage
  • Slangen kan bøjes for at lette opsætningen og kan steriliseres kemisk til gentagelig brug, og den har overlegen kemisk resistens
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholder FDA-reglerne for brug af fødevarer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.18 mm
Materiale LDPE
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 6.35 mm
Samlet længde (engelsk) 100 ft.
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Emballagemængde 1 stykke slange 100 fod i længden
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore D)
Fleksibilitet 8 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 179 psig ved 145 °F (63 °C), 358 psig ved 73 °F (23 °C), 358 psig at 73°F
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 175 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 79 °C
Produkttype Halvstiv slange
Vis mere Vis mindre
Bemærk: Overholder ikke NSF Standard 51 for fødevarezonebrug.