Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Lineær LDPE-rør
Beskrivelse
Se nemt væskeniveauer med gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Lineær LDPE-rør. Økonomisk prissat og særdeles velegnet til laboratorie- og industriel brug, denne lavdensitets polyethylenslange er mindre fleksibel end Nalgene 180 PVC-rør, men kan bøjes for at lette opsætningen.
Funktioner:
- Halvstiv slange (Durometer 50 Shore D) er økonomisk prissat og fremragende til laboratorie- og industriel brug
- Ikke-giftig, lugtfri og smagløs, denne fødevaregodkendte slange overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage
- Slangen kan bøjes for at lette opsætningen og kan steriliseres kemisk til gentagelig brug, og den har overlegen kemisk resistens
.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overholder FDA-reglerne for brug af fødevarer. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3.18 mm |
| Materiale | LDPE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.35 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 100 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 30.48 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/16 tommer. |
| Vis mere |
Bemærk: Overholder ikke NSF Standard 51 for fødevarezonebrug.