Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Lineær LDPE-rør
Artikelnummer. 11304675
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
1/8 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
1/4 tommer
3/4 tommer
3/8 tommer
5/8 tommer.
Maksimalt tryk:
107 psig ved 145 °F, 214 psig ved 73 °F
152 psig ved 73 °F, 76 psig ved 145 °F
179 psig ved 145 °F, 358 psig ved 73 °F
48 psig ved 145 °F, 96 psig ved 73 °F
59 psig ved 145 °F, 118 psig ved 73 °F
Pakningsstørrelse:
30.48m
30.4m
30m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Diameter (engelsk) Ydre Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
11304675 1/4 tommer 3/8 tommer 107 psig ved 145 °F, 214 psig ved 73 °F 30m
11384665 1/8 tommer 1/4 tommer 179 psig ved 145 °F, 358 psig ved 73 °F 30.48m
11314675 3/8 tommer 1/2 tomme. 152 psig ved 73 °F, 76 psig ved 145 °F 30m
11324675 1/2 tomme. 5/8 tommer. 59 psig ved 145 °F, 118 psig ved 73 °F 30.4m
11334675 5/8 tommer. 3/4 tommer 48 psig ved 145 °F, 96 psig ved 73 °F 30.4m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11304675 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 80100250
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Se let væskeniveauer med denne gennemskinnelige 489 lineære LDPE-slange, økonomisk prissat og særdeles velegnet til laboratorie- og industriel brug.
Se nemt væskeniveauer med gennemskinnelig Thermo Scientific™ Nalgene™ 489 Lineær LDPE-rør. Økonomisk prissat og særdeles velegnet til laboratorie- og industriel brug, denne lavdensitets polyethylenslange er mindre fleksibel end Nalgene 180 PVC-rør, men kan bøjes for at lette opsætningen.
Funktioner:
  • Halvstiv slange (Durometer 50 Shore D) er økonomisk prissat og fremragende til laboratorie- og industriel brug
  • Ikke-giftig, lugtfri og smagløs, denne fødevaregodkendte slange overholder 21 CFR 177.1520 for fødevareemballage
  • Slangen kan bøjes for at lette opsætningen og kan steriliseres kemisk til gentagelig brug, og den har overlegen kemisk resistens
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overholder FDA-reglerne for brug af fødevarer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.35 mm
Materiale LDPE
Diameter (engelsk) Ydre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 9.52 mm
Samlet længde (engelsk) 100 ft.
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Emballagemængde 1 stykke slange 100 fod i længden
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 50 (Shore D)
Fleksibilitet 8 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 107 psig ved 145 °F, 214 psig ved 73 °F
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 175 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 79 °C
Produkttype Halvstiv slange
Vis mere Vis mindre
Bemærk: Overholder ikke NSF Standard 51 for fødevarezonebrug.