Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™ Flaskeholder
Artikelnummer. 10101812
Skift visning
Holder:
Flasker (500 ml), Flasker (1 L), Flasker (4 L)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
10101812 Flasker (500 ml), Flasker (1 L), Flasker (4 L) Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10101812 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 65650001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1880.16 DKK / Pakke med 4
    Spare 149.84 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Transporter flasker og andre væsentlige laboratorieudstyr sikkert og nemt ved hjælp af Thermo ScientificTM NalgeneTM 4-in-1 EZ ToteTM flaskeholder.
Transporter flasker og andre væsentlige laboratorieudstyr sikkert og nemt ved hjælp af Thermo Scientific™ Nalgene™ 4-in-1 EZ Tote™ Flaskeholder. Fremstillet af 3 mm bølgepap HDPE-plastik, den rummer otte 500 ml, seks 1 L eller to 4 L flasker. Alsidige, holdbare og lette bærere inkluderer skillevægge og monteringsvejledning, trykt på hver taske.
  • Rekonfigurerbare partitioner gør dette til en alsidig kasse
  • Holder op til 28 lb. (12,7 kg)
  • Opbevares fladt og let at samle
  • Bemærk: Carrier kan ikke autoklaveres
Genbrug venligst bølgepapkartonerne og eventuelle LDPE-poser Nalgene produkter leveres i.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 4-in-1 EZ Tote TM HDPE Blå 13L x 8W x 13,5H
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Holder Flasker (500 ml), Flasker (1 L), Flasker (4 L)
Materiale HDPE
nr. pr. sag 4
nr. pr. pakke 1
Produkttype Flaskeholder