Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 2L PPCO Bio Bottle med tætningslukning
Beskrivelse
Bearbejd en 12L høst i en enkelt kørsel med Thermo Scientific™ Nalgene™ 2L PPCO Bio Bottle med Sealing Closure, den ideelle løsning til adskillelse af store mængder høst.
- Ideel til bakterie-, gær- og vævsisolering
- Bearbejd op til 12L i en enkelt kørsel ved hastigheder op til 7.333 xg
- Gradueret design med bred mund forenkler dekantering, genopslæmning og fjernelse af piller
- Konisk form og glat inderside sikrer kompakt pelletdannelse
- Todelt prop og tætningshættedesign fremmer aseptisk håndtering
- Til centrifugeringsdriftstemperaturer fra 4° til 22 °C og opbevaring til 0 °C
- Brug af støttebro (Katalog #75007686) er påkrævet
Inkluderer:
Hvid polypropylen prop med silikone pakning og polypropylen skruelukning for lækagesikker† forsikring
† Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud.
Bemærk:
Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger. Adskil store mængder høst i en enkelt kørsel med Thermo Scientific™ Nalgene 2L PPCO Bio Bottle . Designet til brug i Thermo Scientific RC12BP Plus Centrifuge og H-12000 Swing Bucket Rotor, den nøjagtige pasform sikrer optimal ydeevne.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Oversigt | 2L PPCO Bio Bottle med PP tætningslukning, ikke-steril |
| Materiale | PPCO |
| Længde (metrisk) | 175.3 mm |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Skrue farve | Hvid |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 111.3 mm |
| Vis mere |