Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 polyurethanrør
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
3/8 tommer
Maksimalt tryk:
28 psig ved 125 °F (52 °C), 56 psig ved 73 °F (23 °C), 56 psig at 73°F
38 psig ved 125 °F (52 °C), 76 psig ved 73 °F (23 °C), 76 psig at 73°F
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
Udfør arbejde med høj renhed med ester-baseret Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 polyurethanslange, som udviser fremragende slid- og flex-træthedsbestandighed, samt modstandsdygtighed ved lav temperatur.
Funktioner:
- Indeholder ingen blødgørere og kun lave niveauer af ekstraherbare stoffer til anvendelser med høj renhed
- Overlegen kemisk resistens over for brændstoffer, olier og nogle opløsningsmidler (anbefales ikke til vandige opløsninger)
- Modstandsdygtig over for atmosfærisk ozon, alifatiske kulbrinter og petroleumsprodukter for længere levetid og alsidighed
- Denne gennemsigtige, ikke-autoklaverbare slange er mærket hver 12 tommer til skæring og kan gassteriliseres
- Ideel til peristaltiske pumpeapplikationer
Bestillingsinformation: I pakker med 50 fod. (15,2 m)
.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klarhed |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (engelsk) Indre | 3/8 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.95 cm |
| Materiale | Polyurethan |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/2 tomme. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.27 cm |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (engelsk) | 1/16 tommer. |
| Vis mere |