Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 polyurethanrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10271671
Diameter (engelsk) Indre:
1/4 tommer
3/8 tommer
Diameter (engelsk) Ydre:
1/2 tomme.
3/8 tommer
Maksimalt tryk:
28 psig ved 125 °F (52 °C), 56 psig ved 73 °F (23 °C), 56 psig at 73°F
38 psig ved 125 °F (52 °C), 76 psig ved 73 °F (23 °C), 76 psig at 73°F
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 10271671
Brand: Thermo Scientific™ 80300060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør arbejde med høj renhed med denne slange af esterkvalitet, som udviser fremragende slid- og flex-træthedsbestandighed samt modstandsdygtighed ved lav temperatur.
Udfør arbejde med høj renhed med ester-baseret Thermo Scientific™ Nalgene™ 280 polyurethanslange, som udviser fremragende slid- og flex-træthedsbestandighed, samt modstandsdygtighed ved lav temperatur.
Funktioner:
  • Indeholder ingen blødgørere og kun lave niveauer af ekstraherbare stoffer til anvendelser med høj renhed
  • Overlegen kemisk resistens over for brændstoffer, olier og nogle opløsningsmidler (anbefales ikke til vandige opløsninger)
  • Modstandsdygtig over for atmosfærisk ozon, alifatiske kulbrinter og petroleumsprodukter for længere levetid og alsidighed
  • Denne gennemsigtige, ikke-autoklaverbare slange er mærket hver 12 tommer til skæring og kan gassteriliseres
  • Ideel til peristaltiske pumpeapplikationer
Bestillingsinformation: I pakker med 50 fod. (15,2 m)
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (engelsk) Indre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 0.63 cm
Materiale Polyurethan
Diameter (engelsk) Ydre 3/8 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 0.95 cm
Samlet længde (engelsk) 50 ft.
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (engelsk) 1/16 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.16 cm
Emballagemængde 50
Farve Klarhed
Hårdhed 65 (Shore A)
Fleksibilitet 6 x OD bøjningsradius
Maksimalt tryk 38 psig ved 125 °F (52 °C), 76 psig ved 73 °F (23 °C), 76 psig at 73°F
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 185 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 85 °C
Produkttype Fleksibel slange