Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super-Speed Centrifugeflasker med forsegling
Beskrivelse
Øg produktiviteten og pelletgenvinding i højhastigheds-, store volumen-brutto-separationsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ 1L Super Speed Centrifuge flasker. Disse flasker er ideelle til bakteriel, gærvævsisolering og viral høst.
- Bearbejd en hel liter i hver flaske ved hastigheder op til 15.810 xg
- Glatte indvendige vægge reducerer skæring i pattedyrkulturseparationer
- Vælg polycarbonat for fremragende klarhed og mekanisk styrke
- Vælg polypropylen for fremragende kemikalieresistens
- Anbefalet driftstemperaturområde 4° til 22°°C; opbevaring til -70 °C
- Inkluderer tredelt tætningshætte, polypropylenprop, lukning og silikonepakning for ekstra tæthed† forsikring
- USP Klasse VI kompatibel, ikke-cytotoksisk, autoklaverbar
Bemærkninger:† Udtrykket“ tæt” gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 33,81 oz. |
| Farve | Klar |
| Inkluderer | 3-delt tætningshætte, polypropylenprop, lukning og blå silikone o-ring |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 6 |
| Lukningsfarve | Blå |
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VI kompatibel, ikke-cytotoksisk |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |
†Begrebet læksikker gælder for Thermo Scientific Nalgene produkter, der opfylder følgende kriterier: a) Flaske-/kolbe-/tragtlukningssystemer med lukninger mindre end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, omvendt, modstår et lufttryk på 2 psig i 2 minutter, og der slipper ikke vand ud; b) Flaske-/tragt-/kolbelukkesystemer på mere end 100 mm, efter at de er fyldt med vand, vendt om i 15 minutter, og intet vand slipper ud. Bemærk: Disse tests, der bruger andre væsker, giver muligvis ikke de samme resultater. For at sikre sikker brug rådes kunder til at teste Thermo Scientific Nalgene flasker og lukninger under betingelserne for deres planlagte anvendelser. Thermo Scientific Nalgene produkter er tætte ved omgivende temperatur og tryk, når de bruges sammen med deres Nalgene lukninger.