Få mere at vide
Naled, TRC
Artikelnummer. 30136582
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136582 250 mg
30134976 1 g
30041252 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN245300250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-76-5
Molekylær formel C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Molekylvægt (g/mol) 380.78
Synonym Phosphoric acid, 1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl ester, Ethanol, 1,2-dibromo-2,2-dichloro-, dimethyl phosphate (6CI), 1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate, Alvora, BRP, Bromchlophos, Bromex, Bromex (insecticide), Bromex 50, Dibrom, Dibrom 8, Dibrom 8 Emulsive, Dibromfos, Dimethyl 1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl phosphate, ENT 24988, Flibol Ex, Fosbrom, Naled, O,O-Dimethyl O-(1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) phosphate, RE 4355, Trumpet
IUPAC navn (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate
SMIL COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naled
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
Formel vægt 377.7826