Få mere at vide
Naled (Dibrom ), SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16370118 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16370118 1 mL
1 options
Artikelnummer. 16370118 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S2650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Dibrom (Naled)300-76-51000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naled (Dibrom)
Emballage 2 ml ravfarvet præpareret glasampule
CAS 300-76-5, 75-09-2
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Method 8141
Molekylær formel C4H7Br2Cl2O4P
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle BUYMVQAILCEWRR-UHFFFAOYSA-N
SMIL COP(=O)(OC)OC(C(Cl)(Cl)Br)Br
IUPAC navn (1,2-dibrom-2,2-dichlorethyl)dimethylphosphat
Opløsningsmiddel eller Matrix Methylene Chloride
Molekylvægt (g/mol) 380.778
PubChem CID 4420
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:38729
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naled (Dibrom)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug