Få mere at vide
Naled (Dibrom) 100ug/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318115
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318115 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318115 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010403AL
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naled
CAS 300-76-5
Analyt- eller komponentnavne Naled
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
IUPAC navn (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 380.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 377.7826 g/mol