Få mere at vide
Naled 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325766
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325766 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325766 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15410000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naled
CAS 300-76-5
Analyt- eller komponentnavne Naled
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C4 H7 Br2 Cl2 O4 P
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br
IUPAC navn (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 380.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 377.7826 g/mol