Få mere at vide
Naled 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naled |
| CAS | 300-76-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Naled |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C4 H7 Br2 Cl2 O4 P |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7Br2Cl2O4P/c1-10-13(9,11-2)12-3(5)4(6,7)8/h3H,1-2H3 |
| SMIL | COP(=O)(OC)OC(Br)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC navn | (1,2-dibromo-2,2-dichloroethyl) dimethyl phosphate |
| Vis mere |