Få mere at vide
Nalbuphine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18002200
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18002200 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002200 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0341.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nalbuphine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalbuphine Hydrochloride
CAS 23277-43-2
Analyt- eller komponentnavne Nalbuphine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nalbuphine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1
SMIL Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45
IUPAC navn (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a,13-octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 393.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 393.1707 g/mol