Få mere at vide
Nalbuphine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalbuphine Hydrochloride |
| CAS | 23277-43-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nalbuphine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H27 N O4 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Nalbuphine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO4.ClH/c23-14-5-4-13-10-16-21(25)7-6-15(24)19-20(21,17(13)18(14)26-19)8-9-22(16)11-12-2-1-3-12;/h4-5,12,15-16,19,23-25H,1-3,6-11H2;1H/t15-,16+,19-,20-,21+;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.O[C@H]1CC[C@@]2(O)[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC6CCC6)c45 |
| Vis mere |