Få mere at vide
3M™ Nailsaver svampe
Farve:
Blå, Orange
Blå, hvid
Grøn, hvid
Gul, Grøn
Gul, hvid
Pink (Pink)
Rød, hvid
Dimensioner (L x B):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Mængde:
10 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Beskrivelse
- Rengøringssvampe med en unik kant til at beskytte fingernegle
- Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
- Skumformen er nem at håndtere
- Reducerer behovet for handsker
- Ekstremt langtidsholdbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Svamp |
| Farve | Rød, hvid |
| Dimensioner (L x B) | 130 x 70 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring |
| Længde (metrisk) | 130 mm |
| Materiale | Skum |
| Mængde | 10 stk. |
| Stil | Nailsaver |
| Bredde (metrisk) | 70 mm |