Få mere at vide
3M™ Nailsaver svampe
Beskrivelse
- Rengøringssvampe med en unik kant til at beskytte fingernegle
- Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
- Skumformen er nem at håndtere
- Reducerer behovet for handsker
- Ekstremt langtidsholdbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Svamp |
| Farve | Pink (Pink) |
| Dimensioner (L x B) | 92 x 70 mm |
| Til brug med (applikation) | Rengøring |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Skum |
| Mængde | 10 stk. |
| Stil | Nailsaver |
| Bredde (metrisk) | 70 mm |