Få mere at vide
3M™ Nailsaver svampe
Artikelnummer. 17158650
Skift visning
Farve:
Blå, Orange
Blå, hvid
Grøn, hvid
Gul, Grøn
Gul, hvid
Pink (Pink)
Rød, hvid
Dimensioner (L x B):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Mængde:
10 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
17158650 Gul, Grøn 150 x 70 mm 10 stk. Pakke med 100
17178650 Blå, Orange 150 x 95 mm 10 stk. -
17128660 Blå, hvid 150 x 70 mm 6 pakker -
17198650 Blå, hvid 130 x 70 mm 10 stk. -
17108660 Grøn, hvid 130 x 70 mm 10 stk. -
17168650 Pink (Pink) 92 x 70 mm 10 stk. -
17188650 Rød, hvid 130 x 70 mm 10 stk. Pakke med 100
17138660 Gul, Grøn 150 x 70 mm 6 pakker Pakke med 120
17118660 Gul, hvid 130 x 70 mm 10 stk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17158650 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000097764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 DKK
    1126.84 DKK / Pakke med 100
    Spare 883.16 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Unikke sideriller beskytter neglene, samtidig med at de giver et bedre greb for mere rengøring. Denne pude beskytter fingernegle til problemfri opvask, reducerer behovet for handsker og reducerer sandsynligheden for knækkede negle.
  • Rengøringssvampe med en unik kant til at beskytte fingernegle
  • Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
  • Skumformen er nem at håndtere
  • Reducerer behovet for handsker
  • Ekstremt langtidsholdbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svamp
Farve Gul, Grøn
Dimensioner (L x B) 150 x 70 mm
Til brug med (applikation) Rengøring
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Skum
Mængde 10 stk.
Stil Nailsaver
Bredde (metrisk) 70 mm