Få mere at vide
3M™ Nailsaver svampe
Artikelnummer. 17118660
Farve:
Blå, Orange
Blå, hvid
Grøn, hvid
Gul, Grøn
Gul, hvid
Pink (Pink)
Rød, hvid
Dimensioner (L x B):
92 x 70 mm
130 x 70 mm
150 x 70 mm
150 x 95 mm
Mængde:
10 stk.
6 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Artikelnummer. 17118660
Brand: 3M™ 7000097787
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikke sideriller beskytter neglene, samtidig med at de giver et bedre greb for mere rengøring. Denne pude beskytter fingernegle til problemfri opvask, reducerer behovet for handsker og reducerer sandsynligheden for knækkede negle.
  • Rengøringssvampe med en unik kant til at beskytte fingernegle
  • Praktisk størrelse for et godt greb og fremragende holdbarhed
  • Skumformen er nem at håndtere
  • Reducerer behovet for handsker
  • Ekstremt langtidsholdbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Svamp
Farve Gul, hvid
Dimensioner (L x B) 130 x 70 mm
Til brug med (applikation) Rengøring
Længde (metrisk) 130 mm
Materiale Skum
Mængde 10 stk.
Stil Nailsaver
Bredde (metrisk) 70 mm