Få mere at vide
NaI @ 2.0 μg/μL, and RbI @ 0.05 μg/μl
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubidium iodide∣Sodium Iodide |
| CAS | 7790-29-6, 7681-82-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rubidium iodide∣Sodium Iodide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Løsningstype | Mixture |
| Industry Type | Industrial QC |
| Mængde | 29 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Rubidium iodide 0.05 μg/μL∣Sodium Iodide 2 μg/μL |