missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

NAI 1, TRC

Artikelnummer. 30465303
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465303 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465303 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN215005500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [2-(azidomethyl)-3-pyridyl]-imidazol-1-yl-methanone
CAS 1612756-29-2
Molekylær formel C10 H8 N6 O
Mængde 500 mg
Synonym [2-(Azidomethyl)-3-pyridinyl]-1H-imidazol-1-yl-methanone, NAI 1
InChI formel InChI=1S/C10H8N6O/c11-15-14-6-9-8(2-1-3-13-9)10(17)16-5-4-12-7-16/h1-5,7H,6H2
SMIL [N-]=[N+]=NCc1ncccc1C(=O)n2ccnc2
IUPAC navn [2-(azidomethyl)-3-pyridyl]-imidazol-1-yl-methanone
Molekylvægt (g/mol) 228.21
Formel vægt 228.076
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.