Få mere at vide
Nahlsgen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nahlsgen |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18NO7P/c1-20-22(19,6-5-11(14)13(17)18)21-10-4-2-3-9(7-10)8-12(15)16/h2-4,7,11H,5-6,8,14H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18) |
| Formel vægt | 331.0821 |