Få mere at vide
Nagilactone B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422599
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16422599 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16422599 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN3216
MedChemExpress Nagilactone B is a liver X receptor (LXR) agonist.
Nagilactone B is a liver X receptor (LXR) agonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nagilactone B
CAS 19891-51-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H24O7
Mængde 1 mg
SMIL C[C@@]1(C2=C3)[C@@]([C@@]4(C[C@@H](O)[C@H]1O)C)([H])[C@@](OC4=O)([H])[C@H](O)C2=C(C(C)C)OC3=O
Molekylvægt (g/mol) 364.39
Formel vægt 364.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation